Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10279790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10279790
Marca: Thermo Scientific Chemicals 411015000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6000-43-7 | C2H6ClNO2 | 111.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6000-43-7
Formula molecolare C2H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 111.53
Numero MDL MFCD00012872
InChI Key IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
PubChem CID 22316
IUPAC Name 2-aminoacetic acid;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine hydrochloride
Punto di fusione 178.0°C to 182.0°C
Nota nome 99%
pH 1 to 2 (10% aq. soln.)
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare NH2CH2COOH·HCl
Beilstein 04, 340
Indice di Merck 15, 4526
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Acqua 1% Max. (K.F.)
Quantità 500 g
Peso formulazione 111.53
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder