Learn More
Glycine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 11494783
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11494783
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12162.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6000-43-7 | C2H6ClNO2 | 111.53 g/mol
Glycine hydrochloride is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Glycine hydrochloride is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Solubility
Soluble in water (>100 g/L).
Notes
Hygroscopic. Store away from strong oxidizing agents, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6000-43-7
Formula molecolare C2H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 111.53
Numero MDL MFCD00012872
InChI Key IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
PubChem CID 22316
IUPAC Name 2-aminoacetic acid;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine hydrochloride
Punto di fusione 175°C to 178°C
Beilstein 3909617
Indice di Merck 14,4491
Informazioni di solubilità Soluble in water (>100g/L).
Quantità 500 g
Odore Odorless
Peso formulazione 111.53
Sensibilità Hygroscopic
Percent Purity 98%
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.