Learn More
Glycine, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
89.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Descrizione
- For Electrophoresis, Liquid Chromatography and Molecular Biology Applications
Specifica
Materiale o nome chimico | Glycine |
Imballaggio | Poly Bottle |
Peso formulazione | 75.07 |
Grado | Ultrapure Bioreagent |
Quantità | 250 g |
Gravità specifica | 1L = 1.16kg |