Learn More
Glycitin, MedChemExpress
Descrizione
Glycitin is a natural isoflavone isolated from legumes
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glycitin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 40246-10-4 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H22O10 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | Glycitein 7-O-β-glucoside |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.01 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only