Learn More
Glycitin, TRC
Codice prodotto. 17977434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17977434 2.5 mg 2.50mg
17938214 10 mg 10mg
17949344 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17977434 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG6354102.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40246-10-4
Formula molecolare C22 H22 O10
Molecular Weight (g/mol) 446.4
Sinonimo 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Glycitein 7-O-glucoside, Glycitein 7-O-β-glucoside, Glycitein-7-β-O-glucoside, Glycitin
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMILES COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4ccc(O)cc4
Specifica
Materiale o nome chimico Glycitin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Peso formulazione 446.1213
Percent Purity >95%