Learn More
MedChemExpress Glycocholic acid
Codice prodotto. 16434917
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16434917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16434917 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN1423
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
MedChemExpress Glycocholic acid is a bile acid with anticancer activity, targeting against pump resistance-related and non-pump resistance-related pathways.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 465.62 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 475-31-0
Product Type Natural Products
Purezza 97.0%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.77 mM)
Bersaglio Endogenous Metabolite
Quantità 50 mg