Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycogen, from beef liver
Codice prodotto. 15505066 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15505066 25 g 25g
15595056 5 g 5g
15515066 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15505066 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 225900250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-79-2
Formula molecolare C24H42O21
Molecular Weight (g/mol) 666.58
InChI Key BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]methoxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycogen
Formula lineare (C6H10O5)n
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 4531
Rotazione specifica +175.00
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble (17.7 g/100 mL). Other solubilities: aq. solutions may appear hazy;, sparingly in alcohol