Learn More
Glycogen, Mussel, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471047
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471047 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471047 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113511
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
MedChemExpress Glycogen is a glycolytic intermediates and high-energy phosphates that can serve as a form of energy storage in humans, animals, fungi, and bacteria.
Glycogen is a glycolytic intermediates and high-energy phosphates that can serve as a form of energy storage in humans, animals, fungi, and bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico Glycogen, Mussel
Forma fisica Powder
CAS 9005-79-2
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES [Glycogen]
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Research purposes only