Learn More
Hach Lange™ Glycol Test Reagent 1 Powder Pillows
Marca: Hach Lange™ 2183668
Descrizione
Sicurezza e movimentazione
- Ethylene Glycol 1 Reagent
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in Eliminazione.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium (meta)periodate