Learn More
Glycolate Standard: C2H3O3- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Codice prodotto. 17917944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17917944 500 mL 500mL
17909734 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17917944 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGIGLY500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Glycolate Standard: C2H3O3- @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glycolate
CAS 79-14-1
Metodi Ion Chromatography
Nomi componenti o analita Glycolate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C2H3O3-
Sinonimo C2H3O3-
SMILES OCC(=O)O
IUPAC Name Glycolate
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 75.04
Quantità 500 mL
Peso formulazione 75.04 g/mol