Learn More
Glycolic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324864 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324864 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14037500AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glycolic acid
CAS 79-14-1
Nomi componenti o analita Glycolic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C2 H4 O3
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
SMILES OCC(=O)O
IUPAC Name 2-hydroxyacetic acid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 76.05
Quantità 1 mL
Peso formulazione 76.016 g/mol