Learn More
Glycolic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483449
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16483449 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW015967
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Specifica
Materiale o nome chimico Glycolic acid
CAS 79-14-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C2H4O3
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (1314.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (1314.92 mM)
SMILES O=C(O)CO
Molecular Weight (g/mol) 76.05
Peso formulazione 76.05
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only