Learn More
Glycoluril, 97%
Codice prodotto. 15584523 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15584523 500 g 500g
15565036 25 g 25g
10294960 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15584523 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120135000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 496-46-8 | C4H6N4O2 | 142.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-46-8
Formula molecolare C4H6N4O2
Molecular Weight (g/mol) 142.12
InChI Key VPVSTMAPERLKKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycoluril, acetyleneurea, acetylenediureine, acetylenediurea, glyoxalbiuret, glyoxaldiureine, acetylene carbamide, diurea glyoxalate, tetrahydroimidazo 4,5-d imidazole-2,5 1h,3h-dione, glyoxaldiurene
PubChem CID 62347
ChEBI CHEBI:42946
IUPAC Name 1,3,3a,4,6,6a-hexahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione
SMILES C12C(NC(=O)N1)NC(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico Glycoluril
Punto di fusione >300.0°C
Punti di ebollizione 862.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (N)
Quantità 500 g
Beilstein 26,441
Indice di Merck 15,88
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in warm mineral acids and in warm ammonia
Peso formulazione 142.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glycoluril
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico