Learn More
Glycophorin A Antibody (GYPA/280), FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18612306 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612306 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18612306 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP247718F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.41€
    666.75€ / 0.1mL
    Risparmia 90.66€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Glycophorin A Monoclonal antibody specifically detects Glycophorin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Glycophorin A
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone GYPA/280
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene CD235a antigen, glycophorin A (includes MN blood group), glycophorin A (MNS blood group), glycophorin Erik, glycophorin MiI, glycophorin MiIII, glycophorin MiV, glycophorin MiX, glycophorin SAT, glycophorin Sta type C, glycophorin-A, GPA, GPErik, GpMiIII, GPSAT, HGpMiIII, HGpMiV, HGpMiX, HGpMiXI, HGpSta(C), Mi.V glycoprotein (24 AA), MN sialoglycoprotein, MNS, PAS-2, recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human full-length Glycophorin A protein (Uniprot: P02724)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2993
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus