Learn More
Glycophorin C Antibody, Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610072 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610072 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18610072 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297085B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Glycophorin C Polyclonal specifically detects Glycophorin C in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Glycophorin C
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene CD236, CD236 antigen, CD236R, GE, GLPC, glycoconnectin, glycophorin C (Gerbich blood group), glycophorin-C, glycophorin-D, Glycoprotein beta, GPCMGC126191, GPD, GYPD, MGC117309, MGC126192, PAS-2, PAS-2', Sialoglycoprotein D
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Glycophorin C (Accession#: NP_002092.1; Met1-Met57)
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2995
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus