Learn More
Glycopyrrolate Iodide(Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30392086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392086 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392086 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG657000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glycopyrrolate Iodide(Mixture of Diastereomers)
CAS 873295-32-0
Formula molecolare C19H28INO3
Quantità 100 mg
Sinonimo Pyrrolidinium, 3-[(2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, iodide (1:1), Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, iodide (9CI), Glycopyrronium iodide, Glycopyrrolate iodide, 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium iodide α-cyclopentylmandelate, β-1-Methyl-3-pyrrolidyl-α-cyclopentylmandelate methoiodide
InChI Formula InChI=1S/C19H28NO3.HI/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
IUPAC Name (1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-3-yl) 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate;iodide
Molecular Weight (g/mol) 445.33
Peso formulazione 445.1114