Learn More
Glycyl-DL-phenylalanine, TRC
Codice prodotto. 30179364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179364 5 g 5g
30179560 500 mg 500mg
30179262 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179364 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG1153305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3321-03-7
Formula molecolare C11H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Sinonimo (2S)-2-(2-Aminoacetamido)-3-phenylpropanoic Acid, (2S)-2-[(2-Azaniumylacetyl)amino]-3-phenylpropanoate;(S)-2-(2-Aminoacetamido)-3-phenylpropanoicacid;43: PN: US20130123467 SEQID: 48 claimed protein, 7: PN: WO2014063098 TABLE: 5 claimed protein, 85: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, Glycylphenylalanine, N-Glycyl-L-phenylalanine, N-Glycylphenylalanine, NSC 88881;
IUPAC Name (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-phenylpropanoic acid
SMILES NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycyl-DL-phenylalanine
InChI Formula InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Quantità 5 g
Peso formulazione 222.1004
Shipping Condition Room Temperature