Learn More
Glycyl-L-tyrosine, TRC
Codice prodotto. 30391757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391757 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391757 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG720108100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glycyl-L-Tyrosine
CAS 658-79-7
Formula molecolare C11 H14 N2 O4
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
SMILES NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 238.24
Peso formulazione 238.0954