Learn More
Glycyl-L-tyrosine, TRC
Codice prodotto. 30400782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400782 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400782 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG720108500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Glycyl-L-Tyrosine
CAS 658-79-7
Formula molecolare C11 H14 N2 O4
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
SMILES NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 238.24
Peso formulazione 238.0954