Learn More
MedChemExpress Glycylglycine
Codice prodotto. 16411198
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411198 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0889
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Glycylglycine is the simplest of all peptides and could function as a gamma-glutamyl acceptor.
Specifica
Purezza 97.0%
CAS 556-50-3
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecolare 132.12 g/mol
Product Type Natural Products
Quantità 5 g
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 130 mg/mL (983.95 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : 1 mg/mL (7.57 mM∣Need ultrasonic)