Learn More
Glycylglycine, ≥98.5%
Codice prodotto. 15855298 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15855298 1 kg Plastic Bottle 1kg
15835158 100 g Plastic Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15855298 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J16505.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 556-50-3
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
Numero MDL MFCD00008130
InChI Key YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Specifications
Materiale o nome chimico Glycylglycine
Punto di fusione ∼220°C (decomposition)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare NH2CH2CONHCH2COOH
Beilstein 1765223
Quantità 1 kg
Peso formulazione 132.12
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder