Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycine, 99+%
Codice prodotto. 10366460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10366460 25 g 25g
10540771 100 g 100g
10379223 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10366460 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 120140250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-50-3
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.12
Numero MDL MFCD00008130
InChI Key YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Glycylglycine
Punto di fusione 262.0°C to 264.0°C
Absorbance (10% aq. soln.) (1 cm cell), 0.01 max. at 405nm
Nota nome 99+%
pH 5.5 to 6 (5% aq. soln.)
Colore White
Cloruro 100ppm max
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NCH2CONHCH2CO2H
Beilstein 04, 371
Indice di Merck 15, 4539
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 132g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, practically insoluble in ether
Quantità 25 g
Peso formulazione 132.12
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder