Specifica
| Materiale o nome chimico | Glycylglycine |
| Punto di fusione | 262.0°C to 264.0°C |
| Absorbance | (10% aq. soln.) (1 cm cell), 0.01 max. at 405nm |
| Nota nome | 99+% |
| pH | 5.5 to 6 (5% aq. soln.) |
| Colore | White |
| Cloruro | 100ppm max |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (105°C, 4 hrs) |
| Vedi altri risultati |