Learn More
Glycyrrhizic acid, MedChemExpress
Description
Glycyrrhizic acid is a triterpenoid saponinl, acting as a direct HMGB1 antagonist, with anti-tumor, anti-diabetic activities.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Glycyrrhizic acid |
| CAS | 1405-86-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C42H62O16 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Glycyrrhizin |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 500 mg/mL (607.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | C[C@]12[C@@](C(C=C3[C@]2(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@](C(O)=O)(C)CC4)C)=O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@@H](O[C@]6([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)O)O[C@]7([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O)CC5)C)([H])CC1)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 822.93 |
| Show More |
Research purposes only