Specifica
| Materiale o nome chimico | Glycyrrhizic acid monoammonium salt |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | 209.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 10 g |
| Indice di Merck | 10,4369 |
| Condizione di rotazione specifica | + 51.50 (20.00°C c=1,EtOH 50% v/v) |
| Rotazione specifica | + 51.50 |
| Vedi altri risultati |