Learn More
Glyoxal (5% in 250mL in H2O), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glyoxal |
| Quantità | 250 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H |
| Peso formulazione | 58.0055 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Glyoxal 5% |