Learn More
Glyoxal dimethyl acetal, 60% aq. soln.
Codice prodotto. 11335015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2000 g
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11335015 2000 g 2kg
11315015 100 g 100g
11325015 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11335015 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18490.0P
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 51673-84-8 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Glyoxal dimethyl acetal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Glyoxal dimethyl acetal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51673-84-8
Formula molecolare C4H8O3
Molecular Weight (g/mol) 104.105
Numero MDL MFCD00134410
InChI Key OGFKTAMJLKHRAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetaldehyde, dimethoxy, dimethoxyacetaldehyde, dimethoxy acetaldehyde, glyoxal dimethylacetal, glyoxal dimethyl acetal, 60 wt. % in h2o, acetaldehyde, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethanal, glyoxaldimethylacetal, dimethoxyethanal
PubChem CID 162650
IUPAC Name 2,2-dimethoxyacetaldehyde
SMILES COC(C=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Glyoxal dimethyl acetal
Densità 1.15
Punti di ebollizione 100°C to 102°C
Punto d'infiammabilità 102°C (216°F)
Indice di rifrazione 1.414
Quantità 2000 g
Beilstein 1850744
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 104.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60% aq. soln.