Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pure, 40 wt.% solution in water
Codice prodotto. 10582551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10582551 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10081700 1 L Bottiglia in vetro 1L
10091700 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10593314 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10582551 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 156225000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Glyoxal
Nota nome 40 wt.% Solution in Water
CAS 107-22-2, 7732-18-5
Punto di fusione -14.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2650g/mL
Punti di ebollizione 104.0°C
Punto d'infiammabilità >104°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H2O2
Formula lineare HCOCHO
Numero MDL MFCD00006957
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 759
Fieser 01,413
Indice di Merck 15, 4544
Gravità specifica 1.265
Sinonimo glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
InChI Key LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)C=O
IUPAC Name oxaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 58.04
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
Viscosità 8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 58.04
Percent Purity 39 to 41% (Titrimetry other)
Grado Pure
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glyoxal, 40 wt% solution in water
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.