Learn More
Glyoxalic acid(50% in water), MedChemExpress
Codice prodotto. 16401999
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16401999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16401999 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY79494
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Specifica
Materiale o nome chimico Glyoxalic acid(50% in water)
Forma fisica Liquid
CAS 298-12-4
Colore Yellow
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C2H2O3
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo NSC 27785 Formylformic acid Oxalaldehydic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (1350.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C=O
Molecular Weight (g/mol) 74.04
Peso formulazione 74.04
Grado Research
Research purposes only