Learn More
Glyoxime, 98+%, moistened with ca 20% water
Codice prodotto. 11341837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11341837 50 g 50g
11331837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11341837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05130.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 557-30-2 | C2H4N2O2 | 88.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-30-2
Formula molecolare C2H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 88.066
Numero MDL MFCD00013942
InChI Key RUFIRPVAEJIIIS-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo glyoxime, ethanedial, dioxime, ethanedione dioxime, pik-off, glyoxaldioxime, glyoxal dioxime, ethanedial dioxime, glyoxal-dioxime, dioxime ethanedial, glyoxal, dioxime
PubChem CID 5354753
IUPAC Name N-[(E)-2-nitrosoethenyl]hydroxylamine
SMILES C(=CN=O)NO
Specifica
Materiale o nome chimico Glyoxime
Punto di fusione ∽169°C (decomposition)
Note percentuale saggio moistened with ≈20% water
Quantità 50 g
Numero UN UN2926
Beilstein 1699539
Peso formulazione 88.07
Percent Purity ≥98%