Learn More
Glyoxime, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethanedial dioxime |
| CAS | 557-30-2 |
| Formula molecolare | C2 H4 N2 O2 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Ethanedial 1,2-Dioxime |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H4N2O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H/b3-1+,4-2+ |
| SMILES | O\N=C\C=N\O |
| IUPAC Name | (NE)-N-[(2E)-2-hydroxyiminoethylidene]hydroxylamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.07 |
| Peso formulazione | 88.0273 |