Learn More
Glyoxylic Acid (50% aqueous solution), TRC
Codice prodotto. 17972745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17972745 25 g 25g
17953975 1 g 1g
17915055 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17972745 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG75499525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-12-4
Formula molecolare C2 H2 O3
Molecular Weight (g/mol) 74.04
Sinonimo Acetic acid, 2-oxo-, Acetic acid, oxo- (9CI), Glyoxylic acid (8CI), 2-Oxoacetic acid, Formylcarboxylic acid, Formylformic acid, Glyoxalic acid, Glyoxo High Pure 50, NSC 27785, Oxalaldehydic acid, Oxoacetic acid, Oxoethanoic acid, α-Ketoacetic acid, Glyoxylic Acid (50% aqueous solution)
IUPAC Name oxaldehydic acid
SMILES OC(=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glyoxylic Acid
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
Peso formulazione 74.0004