Learn More
Glyoxylic acid, 50% in water
Codice prodotto. 10300194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10300194 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
10095720 5 g Glass bottle 5g
10187840 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10300194 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-12-4 , 7732-18-5
Formula molecolare C2H2O3
Molecular Weight (g/mol) 74.035
Numero MDL MFCD00006958
InChI Key HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
IUPAC Name oxaldehydic acid
SMILES C(=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Glyoxylic acid
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 50% in water
Punti di ebollizione 111.0°C
Punto di fusione -93.0°C
Formula lineare HC(O)COOH
Beilstein 03, IV, 1489
Fieser 05,320; 07,162; 09,228
Densità 1.3000g/mL
Indice di Merck 15, 4546
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 74.04
Percent Purity ≥50%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4140 to 1.4180
Gravità specifica 1.3
Quantità 2.5 kg
Forma fisica Liquid