Learn More
Glyoxylic Acid Monohydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glyoxylic Acid Monohydrate |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6) |
| Peso formulazione | 92.011 |