Learn More
GM-CSF Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18606161 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606161 5 Plates pezzi 5
18211617 15 Plates pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18606161 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2788445Plates
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Solid phase sandwich ELISA for the quantitative determination of Human GM-CSF.
GM-CSF Monoclonal specifically detects GM-CSF in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GM-CSF
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Diluizione Sandwich ELISA
Alias gene colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
Simboli geni CSF2
Specie ospite Mouse
Quantità 5 Plates
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology
ID gene (immissione) 1437
Test di specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human GM-CSF.
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.