Learn More
GM2 Ganglioside Human anti-Human, Clone: L55-81, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614921 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
25 μg
Dimensione della confezione:
0.05mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614921 25 μg 25µg
18263997 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18614921 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP28127725ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.03€
    552.30€ / 25µg
    Risparmia 70.73€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody
GM2 Ganglioside Monoclonal antibody specifically detects GM2 Ganglioside in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay, Cell depletion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GM2 Ganglioside
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay, Depletion Assay
Classificazione Monoclonal
Clone L55-81
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Functional, Depletion Assay
Formulazione PBS
Alias gene GM2 (ganglioside), Tay-Sachs ganglioside
Specie ospite Human
Immunogeno L55-81 was prepared by isolating EBV-immortalized peripheral blood B lymphocytes from a human donor with melanoma.
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgM κ
Linea di prodotti Novus