Learn More
Tocris Bioscience™ GMB 475
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18769356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18769356 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18769356 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 7265/5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BCR-ABL1 kinase PROTAC™
GMB 475 is a BCR-ABL1 kinase PROTAC™ Degrader. Induces degradation of BCR-ABL1 and cABL1, inhibits downstream STAT5 signaling and suppresses cell proliferation in chronic myeloid leukemia cells lines. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2 S,4 R)-1-(-3,3-Dimethyl-2-(2-(2-(4-(6-((4-(trifluoromethoxy)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)phenoxy)ethoxy)acetamido)butanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2490599-18-1
Quantità 5 mg
Bersaglio Active Degraders
Formula molecolare C43H46F3N7O7S
Purezza 0.98