Learn More
Novus Biologicals™ GMCL1L 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiSpecifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Bersaglio | GMCL1L |
| Sinonimo | GCL, germ cell-less homolog 1 (Drosophila) pseudogene 1, GMCL1L, GMCL2 |
| Simbolo del gene | GMCL1P1 |