Learn More
R&D Systems™ GMP Recombinant Human Serum Albumin
Codice prodotto. 31900399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31900399 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31900399 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore HSA01GMP50ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 mL
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Linea di prodotti R&D Systems