Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Metricel™ Membrane Disc Filters
Certified 0.45 μm membrane for microbiological analysis meets or surpasses regulatory specifications.
119.00€ - 208.00€
Specifica
Materiale | Hydrophilic MCE |
---|---|
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Non-sterile |
N. per confezione | 100/Pk. |
Spessore (sistema metrico) | 152 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17154531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63068 |
25 mm | Plain |
119.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17164531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63069 |
47 mm | Plain |
187.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17144531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
63020 |
47 mm | Gridded |
196.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
64382 |
37 mm | Plain |
208.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17174531
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
64191 |
25 mm | Gridded |
138.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Mixed cellulose esters is the most accepted filter media for microbiological analysis, and provides maximum recovery of organisms
- Unique dot grid pattern gridline provides guidance for quantification of bacterial colonies without growth inhibition or enhancement
- Suitable for microbiological analysis using the Membrane Filter (MF) Technique. Each box contains a signed certification for your permanent records
- Variety of packaging options meets any need. Available in individually packaged S-Packs, autoclave packs, or non-sterile packs
- Use with nutrient media for high growth levels and easy identification of contaminants
- Designed for laboratory applications only
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Hydrophilic MCE | |
Non-sterile | |
152 μm |
0.45 μm | |
100/Pk. |