Learn More
GNE-140 racemate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480689
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480689 1 mg -
16473148 10 mg 10mg
16425887 5 mg 5mg
16409706 50 mg 50mg
16404446 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16480689 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100742
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico GNE-140 racemate
CAS 1802977-61-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H23ClN2O3S2
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (40.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1SC2=CC=CC=C2Cl)NC(C3=CSC=C3)(C4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4)CC1=O
Molecular Weight (g/mol) 499.04
Peso formulazione 499.04
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only