Learn More
GNE-477, MedChemExpress
Descrizione
GNE-477 is a potent and efficacious dual PI3K (IC50=4 nM)/mTOR(Ki=21 nM) inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | GNE-477 |
| CAS | 1032754-81-6 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H28N8O3S2 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 16.67 mg/mL (33.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=C4C(C(C)=C(CN5CCN(S(=O)(C)=O)CC5)S4)=N2)C=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 504.63 |
| Peso formulazione | 504.63 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only