Learn More
GNE-617 hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
GNE-617 hydrochloride is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | GNE-617 hydrochloride |
| CAS | 2070014-99-0 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H16ClF2N3O3S |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 5.56 mg/mL (11.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=C(S(C2=CC(F)=CC(F)=C2)(=O)=O)C=C1)C3=CN4C(C=C3)=NC=C4.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 463.88 |
| Peso formulazione | 463.88 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only