Learn More
GNF-5837, MedChemExpress
Descrizione
GNF-5837 is a potent, selective, and orally bioavailable pan-tropomyosin receptor kinase (TRK) inhibitor which display antiproliferative effects in cellular Ba/F3 assays ( IC50 values of 7 nM, 9 nM and 11 nM for cells containing the fusion proteins Tel-TrkC, Tel-TrkB and Tel-TrkA, respectively) .
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | GNF-5837 |
| CAS | 1033769-28-6 |
| Colore | Orange |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C28H21F4N5O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 32 mg/mL (59.76 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C)C(NC3=CC(NC/4=O)=C(C=C3)C4=C\C5=CC=CN5)=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 535.49 |
| Peso formulazione | 535.49 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only