Descrizione
GNPDA1 Polyclonal specifically detects GNPDA1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | GNPDA1 |
| Applicazioni | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500 |
| Formulazione | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias gene | EC 3.5.99.6, GlcN6P deaminase 1, glucosamine-6-phosphate deaminase 1KIAA0060HLNGNPIGNPDA, glucosamine-6-phosphate isomerase, glucosamine-6-phosphate isomerase 1, GNP1, GNPDA 1, GPI, oscillin |
| Simboli geni | GNPDA1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EHYSQASEWAAKYIRNRIIQFNPGPEKYFTLGLPTGSTPLGCYKKLIEYYKNGDLSFKYVKTFNMDEYVGLPRDHPESYHSFMWNNFFKHIDIHPENTHILDGNAVDLQAECDAFEEKIKAA |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?