Learn More
GNPTG 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Product Code. 16195963
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Unit Size:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
16195963 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16195963 Supplier Abnova Supplier No. H00084572T01.100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Western Blotting
Specifications
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione GNPTG 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni BC014592
Peso molecolare 31.57
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-GNPTG full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-GNPTG antibody (H00084572-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL GNPTG 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol