missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ GnRH Overexpression Lysate

Codice prodotto. 18058897 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18058897 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18058897 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP211442

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The GnRH Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_17658. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens GnRH, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.