Learn More
Go 6983, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478477
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478477 5 mg 5mg
16441967 50 mg -
16416286 100 mg 100mg
16405818 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16478477 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13689
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Go 6983
CAS 133053-19-7
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H26N4O3
Quantità 5 mg
Sinonimo Gö 6983 Goe 6983
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 34 mg/mL (76.83 mM)
SMILES O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=C(OC)C=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Molecular Weight (g/mol) 442.51
Peso formulazione 442.51
Percent Purity 95.61%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only