Learn More
Goat anti-Armenian Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Armenian Hamster samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Dot Blot, ChIP assay (ChIP)
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Dot Blot, ChIP Assay |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | DyLight 350 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | Armenian Hamster IgG whole molecule |
| Metodo di purificazione | Multi-step |
| Quantità | 0.5 mL |
| Status giuridico | RUO |
| Vedi altri risultati |