Learn More
Goat anti-Canine IgG1 Secondary Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18611949 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611949 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18611949 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP268356
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG1 Polyclonal antibody specifically detects IgG1 in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG1
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:100 - 1:10000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen 1:200 - 1:2000
Formulazione PBS
Alias gene IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Specie ospite Goat
Immunogeno Canine IgG1
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Canine
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus